주요 문서
AOB640092835
AOBChem
4-Bromo-2,6-difluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
280.07
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2,6-difluoro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H8BrF2NO2/c1-13(15-2)9(14)8-6(11)3-5(10)4-7(8)12/h3-4H,1-2H3
InChI key
KNQXXMDKCXEKOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-6-difluoro-n-methoxy-n-methylbenzamide.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15665.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)