주요 문서
AOB640092403
AOBChem
4-Methyl-3-(1-methylethoxy)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
3-isopropoxy-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-7(2)14-10-6-9(11(12)13)5-4-8(10)3/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KOSHYQBHZRSYJF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-3-1-methylethoxy-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14246.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)