주요 문서
AOB640092293
AOBChem
1-Chloro-2-(methoxymethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.61
MDL number:
Iupac Name
1-chloro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H9ClO2/c1-10-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
SMJFIELODILNDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-2-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/14040.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)