주요 문서
AOB640091986
AOBChem
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.93
MDL number:
Iupac Name
4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BF3O3/c9-7(10,11)5-3-4(12)1-2-6(5)8(13)14/h1-3,12-14H
InChI key
MHKOVSRFDDLIFU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-hydroxy-2-trifluoromethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/12099.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)