주요 문서
AOB640091910
AOBChem
2,4-Dichloro-5-nitrophenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.82
MDL number:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H4BCl2NO4/c8-4-2-5(9)6(10(13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2,11-12H
InChI key
QZUUWAWNYJMANP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-5-nitrophenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11835.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)