주요 문서
AOB640091903
AOBChem
2,6-Difluoro-4-methoxybenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.15
MDL number:
Iupac Name
2,6-difluoro-4-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C8H7F2NO2/c1-13-4-2-5(9)7(8(11)12)6(10)3-4/h2-3H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
FBRDIJHNSYWYIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-difluoro-4-methoxybenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11805.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)