주요 문서
AMBH9A1D3563
Ambeed, Inc.
(3-Formyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.94
MDL number:
Iupac Name
3-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O4/c10-8(11,12)16-7-2-1-6(9(14)15)3-5(7)4-13/h1-4,14-15H
InChI key
NMDBNGRHYCPTCY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1310383-91-5.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1310383-91-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)