주요 문서
AMBH9A1D3535
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-fluorobenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
Iupac Name
2-amino-5-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7FN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI key
YKQPZGMHAXHTJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1992-90-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)