주요 문서
AMBH99DED9D3
Ambeed, Inc.
meso-Tetra-(3,5-di-t-butylphenyl)porphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
1063.61
MDL number:
Iupac Name
2,7,12,17-tetrakis(3,5-ditert-butylphenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1~3,6~.1~8,11~.1~13,16~]tetracosa-1,3,5,7,9,11(23),12,14,16,18(21),19-undecaene
Inchi Code
1S/C76H94N4/c1-69(2,3)49-33-45(34-50(41-49)70(4,5)6)65-57-25-27-59(77-57)66(46-35-51(71(7,8)9)42-52(36-46)72(10,11)12)61-29-31-63(79-61)68(48-39-55(75(19,20)21)44-56(40-48)76(22,23)24)64-32-30-62(80-64)67(60-28-26-58(65)78-60)47-37-53(73(13,14)15)43-54(38-47)74(16,17)18/h25-44,77,80H,1-24H3/b65-57-,65-58?,66-59-,66-61?,67-60-,67-62?,68-63-,68-64?
InChI key
QDJDXOLMFCSORQ-LXXHFTHESA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89372-90-7.html
Synonym
5,10,15,20-Tetrakis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)phenyl]-21H,23H-porphine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)