주요 문서
AMBH99DED5D3
Ambeed, Inc.
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2/c1-4-2-5(7(13)14)6(12-3-4)8(9,10)11/h2-3H,1H3,(H,13,14)
InChI key
CYWVURUPVFCNBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1245915-92-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1245915-92-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)