주요 문서
AMBH99C04031
Ambeed, Inc.
4-Oxo-4-(pyridin-2-yl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.18
MDL number:
Iupac Name
4-oxo-4-(2-pyridinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c11-8(4-5-9(12)13)7-3-1-2-6-10-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,12,13)
InChI key
CVKJOHUNVFCNJV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5768-27-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5768-27-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)