주요 문서
AMBH99C03F56
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.48
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-3-7-10-4-6(9)11(5)7/h1-4H
InChI key
SFSIUESCHSTXCI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69214-13-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)