주요 문서
AMBH99C03AD5
Ambeed, Inc.
4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl methanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
256.19
MDL number:
Iupac Name
4,4,5,5,5-pentafluoropentyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C6H9F5O3S/c1-15(12,13)14-4-2-3-5(7,8)6(9,10)11/h2-4H2,1H3
InChI key
MFRVGMDZPRZPDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/252947-01-6.html
Synonym
Methanesulfonicacid4,4,5,5,5-pentafluoro-pentylester
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)