주요 문서
AMBH99C039C5
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromo-3-methylbut-2-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.04
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-bromo-3-methyl-2-butenoate
Inchi Code
1S/C6H9BrO2/c1-4(2)5(7)6(8)9-3/h1-3H3
InChI key
GRFXWQHNWFFNKW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51263-40-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)