주요 문서
AMBH99C03991
Ambeed, Inc.
(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.67
MDL number:
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO3S/c7-11(8,9)5-6-1-3-10-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI key
AFFJSWVSULCYLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/264608-29-9.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)