주요 문서
AMBH99C03982
Ambeed, Inc.
4-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methylpyridin-1-ium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
332.98
MDL number:
Iupac Name
4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1-methylpyridin-1-ium iodide
Inchi Code
1S/C11H17BNO2.HI/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)10-4-6-13(3)7-5-10;/h4-7H,8-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VZVQBNNXFQTZMS-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870556-29-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870556-29-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)