주요 문서
AMBH99C03834
Ambeed, Inc.
4-Bromobenzenesulfonyl fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.06
MDL number:
Iupac Name
4-bromobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4BrFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI key
AOXWZFUBFROIHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/498-83-9.html
Synonym
4-Bromobenzene-1-sulfonyl fluoride
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)