주요 문서
AMBH99C037C8
Ambeed, Inc.
Choline bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium bromide
Inchi Code
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JJCWKVUUIFLXNZ-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1927-06-6.html
Synonym
Choline Bromide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1927-06-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)