주요 문서
AMBH99C03489
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfonyl)benzo[d]thiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
Iupac Name
2-(methylsulfonyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C8H7NO2S2/c1-13(10,11)8-9-6-4-2-3-5-7(6)12-8/h2-5H,1H3
InChI key
YZOXPLQWARQVEJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7144-49-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)