주요 문서
AMBH99C03175
Ambeed, Inc.
5-(Methylamino)nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
5-(methylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-5(7(10)11)3-9-4-6/h2-4,8H,1H3,(H,10,11)
InChI key
XZSWHQCDTYJZJA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/91702-88-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)