주요 문서
AMBH99C02940
Ambeed, Inc.
3-Methylbenzenesulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.2
MDL number:
Iupac Name
3-methylbenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
JDQDSEVNMTYMOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%10%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/617-97-0.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)