주요 문서
AMBH99C0231F
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1,2-oxathiolane2,2-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.17
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-1,2-oxathiolane 2,2-dioxide
Inchi Code
1S/C4H8O3S/c1-4-2-3-7-8(4,5)6/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
VWEYDBUEGDKEHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1121-03-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)