주요 문서
AMBH99C0214F
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.19
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-((trifluoromethyl)sulfonyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO3S/c8-7(9,10)15(13,14)4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H,11H2
InChI key
ASDYMBLSNIBFMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69245-43-8.html
Synonym
2-AMINO-4-((TRIFLUOROMETHYL)SULFONYL)PHENOL
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69245-43-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)