주요 문서
AMBH99C01906
Ambeed, Inc.
6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.15
MDL number:
Iupac Name
6-azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c9-5-3-7(4-5)1-2-8-6(7)10/h1-4H2,(H,8,10)
InChI key
UZZSKGIHKCJBDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2091102-07-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)