주요 문서
AMBH99C01896
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-fluoroindolin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.04
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H5BrFNO/c9-4-1-6(10)5-3-8(12)11-7(5)2-4/h1-3,11-12H
InChI key
GERKAMZKYHSLKY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000341-00-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)