주요 문서
AMBH99C01828
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.15
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-3-6(5-13)2-7(4-8)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
GAHAVZIKRCECQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56723-86-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)