주요 문서
AMBH99C017E2
Ambeed, Inc.
3-(6-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
259.26
MDL number:
Iupac Name
3-(6-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c14-8-2-1-7-6-16(13(19)9(7)5-8)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
LAGNQECGHYBSCQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191732-74-8.html
Synonym
3-(6-Amino-1-oxo-isoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
픽토그램
Health hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)