주요 문서
AMBH996F2EC1
Ambeed, Inc.
(2-Amino-5-chlorophenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.39
MDL number:
Iupac Name
2-amino-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H,9H2
InChI key
NCHRUWKNTBNIBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1003042-41-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)