주요 문서
AMBH996F2DDB
Ambeed, Inc.
1-tert-Butyl 3-methyl 5,6-dihydropyridine-1,3(2H)-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.29
MDL number:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 3-methyl 5,6-dihydropyridine-1,3(2H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-6-9(8-13)10(14)16-4/h6H,5,7-8H2,1-4H3
InChI key
OSEDCXAVONLPOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125097-83-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)