주요 문서
AMBH996F2DC0
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-(cyclohexyloxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.15
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-(cyclohexyloxy)benzene
Inchi Code
1S/C12H15BrO/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h4-5,8-10H,1-3,6-7H2
InChI key
INEXSMKRMASIRN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105902-37-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)