주요 문서
AMBH996F2D0A
Ambeed, Inc.
(3-(Dibenzo[b,d]thiophen-4-yl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.18
MDL number:
Iupac Name
3-dibenzo[b,d]thien-4-ylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C18H13BO2S/c20-19(21)13-6-3-5-12(11-13)14-8-4-9-16-15-7-1-2-10-17(15)22-18(14)16/h1-11,20-21H
InChI key
NLOHUARANQHPPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1307859-67-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)