주요 문서
AMBH996F2CD8
Ambeed, Inc.
9-Aminocarbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
Iupac Name
9H-carbazol-9-amine
Inchi Code
1S/C12H10N2/c13-14-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13H2
InChI key
CGTWOOPTAAXMLM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17223-85-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)