주요 문서
AMBH996F2B8D
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidin-3-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.62
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-3-piperidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H2,1H3;1H
InChI key
BLRLPMIRFPMIFG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41511-85-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)