주요 문서
AMBH996F2AD0
Ambeed, Inc.
Sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.16
MDL number:
Iupac Name
sodium 3-hydroxy-2-naphthoate
Inchi Code
1S/C11H8O3.Na/c12-10-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(10)11(13)14;/h1-6,12H,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
ZCNGWQCRXUGQCW-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14206-62-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)