주요 문서
AMBH996F2AA4
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.92
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H5BF4O2/c9-5-3-1-2-4(8(13)14)6(5)7(10,11)12/h1-3,13-14H
InChI key
BGSVFTCXIJCNOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850411-12-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)