주요 문서
AMBH996F299A
Ambeed, Inc.
2,2-Dipropylmalonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.22
MDL number:
Iupac Name
2,2-dipropylmalonic acid
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-5-9(6-4-2,7(10)11)8(12)13/h3-6H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
DIRSQLKNZQKDBK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1636-27-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)