Iupac Name
methyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-12-10(11)8-2-3-9-7(6-8)4-5-13-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
QPGLJPYOFQPEEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/588702-80-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.