주요 문서
AMBH996F28E4
Ambeed, Inc.
4-(Piperidin-1-yl)butanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.7
MDL number:
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c11-9(12)5-4-8-10-6-2-1-3-7-10;/h1-8H2,(H,11,12);1H
InChI key
IZVIJYFRXDQEOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5463-76-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)