주요 문서
AMBH996F2851
Ambeed, Inc.
3-Formyl-N,N-dimethylbenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.2
MDL number:
Iupac Name
3-formyl-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-11(2)10(13)9-5-3-4-8(6-9)7-12/h3-7H,1-2H3
InChI key
MYTDKUFZGNDHRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126926-36-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)