주요 문서
AMBH996F280E
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.15
MDL number:
Iupac Name
3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-7-4-2-3-6(5-13)8(7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
HSPNVFXNJYKWSK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214384-89-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1214384-89-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)