주요 문서
AMBH996F2638
Ambeed, Inc.
Methyl 6-(chloromethyl)nicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-(chloromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)6-2-3-7(4-9)10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI key
UAYKHVMBFFBZFI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/49668-90-8.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)