주요 문서
AMBH996F2516
Ambeed, Inc.
Phenyl(pyrrolidin-1-yl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.23
MDL number:
Iupac Name
1-benzoylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c13-11(12-8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2
InChI key
VIQDUCBDZPYNNX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3389-54-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)