주요 문서
AMBH996F247E
Ambeed, Inc.
2-((2-Nitrophenyl)amino)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.16
MDL number:
Iupac Name
(2-nitroanilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O4/c11-8(12)5-9-6-3-1-2-4-7(6)10(13)14/h1-4,9H,5H2,(H,11,12)
InChI key
LGBCEZSPCHBRFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5427-99-6.html
Synonym
2-((2-Nitrophenyl)amino)acetic acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)