주요 문서
AMBH996F2479
Ambeed, Inc.
6-Ethyl-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.26
MDL number:
Iupac Name
6-ethyl-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-7-3-4-10-8(5-7)6-9(12(15)16)11(14)13-10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
TXWUFMDSIXFBPI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1249477-24-4.html
Synonym
6-Ethyl-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)