주요 문서
AMBH996F2465
Ambeed, Inc.
(4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.03
MDL number:
Iupac Name
4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H10BF3O3/c15-13(16,17)9-1-5-11(6-2-9)20-12-7-3-10(4-8-12)14(18)19/h1-8,18-19H
InChI key
KZXCMVJHGMMESW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1415824-94-0.html
Synonym
(4-(4-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)boronic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1415824-94-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)