주요 문서
AMBH996F2443
Ambeed, Inc.
1,1-Difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.24
MDL number:
Iupac Name
1,1-difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
Inchi Code
1S/C7H10F2OSi/c1-11(2,3)5-4-6(10)7(8)9/h7H,1-3H3
InChI key
DCQYZIDNCGTYAH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1657067-34-9.html
Synonym
1,1-Difluoro-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-one
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)