주요 문서
AMBH990F7646
Ambeed, Inc.
2,3,3-Trimethyl-3H-indole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
Iupac Name
2,3,3-trimethyl-3H-indole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-7-12(2,3)9-6-8(11(14)15)4-5-10(9)13-7/h4-6,13H,1H2,2-3H3,(H,14,15)
InChI key
KZFOEWNXVAZSDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84100-84-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)