주요 문서
AMBH990F75E6
Ambeed, Inc.
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18O3/c1-15-10(13)11-3-8-2-9(4-11)6-12(14,5-8)7-11/h8-9,14H,2-7H2,1H3
InChI key
BEBYNYCNFDDIFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68435-07-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)