주요 문서
AMBH990F75D8
Ambeed, Inc.
2,3,4,6-Tetrafluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.09
MDL number:
Iupac Name
2,3,4,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H3F4N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChI key
SBYRHTZJKKWEMP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/363-73-5.html
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)