주요 문서
AMBH990F758F
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.18
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8FNO/c1-12-5-7(6-13)9-4-8(11)2-3-10(9)12/h2-6H,1H3
InChI key
ZBZJEWSFESAGMQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/441715-30-6.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)